Acide (2,3,5-trichlorophényl)métaborique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17511.06 L17511.03
L17511.06EA 225 EUR InStock
L17511.06 L17511.03
Acide (2,3,5-trichlorophényl)métaborique ≥98%
Acide (2,3,5-trichlorophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 212779-19-6 Molecular Formula: C6H4BCl3O2 Formula Weight: 225.27 Melting Point: ca 245° MDL No.: MFCD01630856
Formule: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225,26 g/mol
Point de fusion: ∼245 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01630856
Numéro CAS: 212779-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité