Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22781.03 B22781.06 B22781.14
B22781.03EA 39.6 EUR InStock
B22781.03 B22781.06 B22781.14
Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique ≥98%
Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 151169-74-3 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 233-242° MDL No.: MFCD01075703
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Point de fusion: 233…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075703
Numéro CAS: 151169-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité