Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
367670010 367670050
ACRO367670010EA 21.7 EUR InStock
ACRO367670010 ACRO367670050
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique 97%
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Point de fusion: 240…245 °C
Numéro MDL: MFCD00013930
Numéro CAS: 68716-47-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité