Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique

Synonyms: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid

021609-5G 021609-1G 021609-25G
FLUO021609-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021609-5G FLUO021609-1G FLUO021609-25G
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique


Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013930
Numéro CAS: 68716-47-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité