Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22765.03 B22765.06
B22765.03EA 48.8 EUR InStock
B22765.03 B22765.06
Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique ≥98%
Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique
Purity: 98+% CAS No.: 67492-50-6 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: ca 315° dec. Beilstein Reference: 7581091
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Point de fusion: ∼ 315 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051935
Numéro CAS: 67492-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité