Anti- Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Fournisseur: Immunoreagents
IMMRMU-006-MEA 121 EUR InStock
IMMRMU-006-M
Anti- Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Anticorps
Type: Control
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité