Acide (4-chlorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
344410010 344410050 AC34441.1 344410250
ACRO344410010EA 31.6 EUR InStock
ACRO344410010 ACRO344410050 MAYBAC34441.1 ACRO344410250
Acide (4-chlorophényl)métaborique 97%
Acide (4-chlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BClO₂
Point de fusion: 259…262 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039137
Numéro CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité