Acide (4-chlorophényl)métaborique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Dihydroxy-4-chlorophénylborane
MOLE64483071-5GEA 0 EUR InStock
MOLE64483071-5G
Acide (4-chlorophényl)métaborique
Acide (4-chlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Point de fusion: 268…272 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039137
Numéro CAS: 1679-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité