2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14609.03 A14609.06 A14609.14
A14609.03EA 21.8 EUR InStock
A14609.03 A14609.06 A14609.14
2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥97%
2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 6575-05-9 Molecular Formula: C7H2Cl3N Formula Weight: 206.46 Melting Point: 80-82° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052711
Formule: C₇H₂Cl₃N
MW: 206,46 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052711
Numéro CAS: 6575-05-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité