Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 27.6 EUR InStock
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (34 mmHg)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1.49 g/cm³
Point d'éclair: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000661
Numéro CAS: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité