Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
182060100 182060500
ACRO182060100EA 50.8 EUR InStock
ACRO182060100 ACRO182060500
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle 99%
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point d'ébullition: 142…143 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.45 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000662
Numéro CAS: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité