Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14839.09 A14839.18
A14839.09EA 47.2 EUR InStock
A14839.09 A14839.18
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle ≥98%
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 4659-45-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 15-18° Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 639531 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000662
Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 15…18 °C
Densité: 1.463
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000662
Numéro CAS: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité