Chlorure de 2-chlorobenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: o-Chlorobenzoyl chloride
147142500 147140010
ACRO147142500EA 73.1 EUR InStock
ACRO147142500 ACRO147140010
Chlorure de 2-chlorobenzoyle 98%
Chlorure de 2-chlorobenzoyle
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.38 g/cm³
Point d'éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000660
Numéro CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité