Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD0346-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD0346-25G
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point de fusion: 34 °C
Numéro MDL: MFCD00000672
Numéro CAS: 3024-72-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/33/28974833.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité