Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17523.22EA 159 EUR InStock
L17523.22 L17523.14
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle 96%
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 157…158 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059180
Numéro CAS: 25784-91-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité