2,6-Dichlorobenzamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12355000EA 78.2 EUR InStock
EHERC12355000
2,6-Dichlorobenzamide
2,6-Dichlorobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 203 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007975
Numéro CAS: 2008-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité