2-Chlorobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15706.14 A15706.22
A15706.14EA 41 EUR InStock
A15706.14 A15706.22
2-Chlorobenzamide ≥98%
2-Chlorobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 609-66-5 Molecular Formula: C7H6ClNO Formula Weight: 155.58 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 508510
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Point de fusion: 140…144 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007973
Numéro CAS: 609-66-5
EINECS: 210-195-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité