Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorobenzamide ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

A11389.09EA 56.5 EUR InStock
A11389.09
3-Chlorobenzamide ≥98%
3-Chlorobenzamide


Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014799
Numéro CAS: 618-48-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité