4-Chlorobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13809.09 A13809.18 A13809.30
A13809.09EA 54.5 EUR InStock
A13809.09 A13809.18 A13809.30
4-Chlorobenzamide ≥98%
4-Chlorobenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 619-56-7 Molecular Formula: C7H6ClNO Formula Weight: 155.58 Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 774622
Formule: C₇H₆ClNO
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007993
Numéro CAS: 619-56-7
EINECS: 210-601-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité