2-Chloro-4-nitrobenzamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10049000EA 233 EUR InStock
EHERC10049000
2-Chloro-4-nitrobenzamide
2-Chloro-4-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00017119
Numéro CAS: 3011-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité