Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzohydrazide ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

A11361.06EA 40.5 EUR InStock
A11361.06 A11361.14
2-Chlorobenzohydrazide ≥98%
2-Chlorobenzohydrazide


Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007597
Numéro CAS: 5814-05-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité