3,4-Dichlorobenzohydrazide
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
TL00776DA TL00776EA
MAYBTL00776DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00776DA MAYBTL00776EA
3,4-Dichlorobenzohydrazide
3,4-Dichlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
MW: 205,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017057
Numéro CAS: 28036-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité