3-Chlorobenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01071.18EA 361 EUR InStock
L01071.18 L01071.09
3-Chlorobenzohydrazide ≥98%
3-Chlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014757
Numéro CAS: 1673-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité