4-Chlorobenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzoic hydrazide
A11911.06 A11911.18 A11911.22
A11911.06EA 29.7 EUR InStock
A11911.06 A11911.18 A11911.22
4-Chlorobenzohydrazide ≥98%
4-Chlorobenzohydrazide
Purity: 98% CAS No.: 536-40-3 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 511154
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007603
Numéro CAS: 536-40-3
EINECS: 208-632-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité