2-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A10141.14 A10141.22 A10141.36
A10141.14EA 26.1 EUR InStock
A10141.14 A10141.22 A10141.36
2-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98%
2-Chlorobenzoate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 7335-25-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 243° Beilstein Reference: 2207359 MDL No.: MFCD00016338
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C
Densité: 1.194
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016338
Numéro CAS: 7335-25-3
EINECS: 230-842-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité