2-Chlorobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Chlorobenzoic acid emthyl ester
A11237.14 A11237.22 A11237.36
A11237.14EA 41.6 EUR InStock
A11237.14 A11237.22 A11237.36
2-Chlorobenzoate de méthyle ≥98%
2-Chlorobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 610-96-8 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 233-235° Beilstein Reference: 1364684 MDL No.: MFCD00016337
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 233…235 °C
Densité: 1.191
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016337
Numéro CAS: 610-96-8
EINECS: 210-242-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité