3-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Chlorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-chlorobenzoate
L01065.06 L01065.14
L01065.06EA 23.1 EUR InStock
L01065.06 L01065.14
3-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98%
3-Chlorobenzoate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 1128-76-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 118-120°/13mm MDL No.: MFCD00013634
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (13 mmHg)
Densité: 1.186
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013634
Numéro CAS: 1128-76-3
EINECS: 214-441-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité