Bottles, Narrow Neck, Round
Fournisseur: RIXIUS
1-0701-0050-22
RIXI1-0701-0050-22EA 103 EUR InStock
RIXI1-0701-0050-22
Bottles, Narrow Neck, Round
Flacons Flacons en verre
Bottles, clear or amber glass, with thread.
  • Good chemical and physical properties
  • Stable, non-slip
  • For applications that do not involve high thermal stresses
Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Informations de commande: Screw caps to be ordered seperately.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité