4-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A12540.18 A12540.30
A12540.18EA 79 EUR InStock
A12540.18 A12540.30
4-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98%
4-Chlorobenzoate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 7335-27-5 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 237-239° MDL No.: MFCD00013645
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 237…239 °C
Densité: 1.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013645
Numéro CAS: 7335-27-5
EINECS: 230-844-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité