4-Chlorobenzoate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate
A10109.14 A10109.22
A10109.14EA 35.4 EUR InStock
A10109.14 A10109.22
4-Chlorobenzoate de méthyle ≥99%
4-Chlorobenzoate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 1126-46-1 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 106°(222°F) Melting Point: 41-45° Boiling Point: 136-137°/10mm Beilstein Reference: 1564310 Merck Reference: 14,2125 MDL No.: MFCD00000621
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 136…137 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 41…45 °C
Densité: 1.382
Point d'éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000621
Numéro CAS: 1126-46-1
EINECS: 214-420-9
Merck Index: 14,2125
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité