Acide 3,5-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0341-25G D0341-500G
TCIAD0341-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD0341-25G TCIAD0341-500G
Acide 3,5-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002494
Numéro CAS: 51-36-5
EINECS: 200-092-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=999fc8dc871c56e851bcc913c269fc0458fa0d53&vid=ac3605f0381b7b1803aec39c6e662aaa9a76fa78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité