4-Bromo-1-butène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10977.06 A10977.14
A10977.06EA 60 EUR InStock
A10977.06 A10977.14
4-Bromo-1-butène ≥97%
4-Bromo-1-butène
Purity: 97%
CAS No.: 5162-44-7
Molecular Formula: BrCH2CH2CH=CH2
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 1°(34°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 98-100°
Beilstein Reference: 1098377
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000258
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C
Densité: 1.330
Point d'éclair: 1 °C (34 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000258
Numéro CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité