Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-p-anisic acid
A10106.06 A10106.14
A10106.06EA 61.1 EUR InStock
A10106.06 A10106.14
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque ≥98%
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 37908-96-6 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 215-219° Beilstein Reference: 2087584
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 215…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016512
Numéro CAS: 37908-96-6
EINECS: 253-708-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité