3-Chloro-2,6-difluorobenzaldéhyde
Attention
005587-5G 005587-1G
FLUO005587-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005587-5G FLUO005587-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldéhyde
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631323
Numéro CAS: 190011-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité