3-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Attention
005613-5G 005613-10G 005613-25G
FLUO005613-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005613-5G FLUO005613-10G FLUO005613-25G
3-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
3-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631571
Numéro CAS: 85070-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité