Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO374750050EA 204 EUR InStock
ACRO374750050
3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde 97%
3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261734
Numéro CAS: 90390-49-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité