Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde

Attention

022376-1G 022376-5G
FLUO022376-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022376-1G FLUO022376-5G
3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde
3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD02261734
Numéro CAS: 90390-49-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité