Chlorure de 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyle
Danger
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
007841-5G 007841-1G 007841-25G
FLUO007841-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007841-5G FLUO007841-1G FLUO007841-25G
Chlorure de 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyle
Chlorure de 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₃FO
MW: 227,45 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C (35 mmHg)
Densité: 1.568 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00075341
Numéro CAS: 86393-34-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité