Chlorure de 2-chloro-5-fluorobenzoyle
005620-5G 005620-25G
FLUO005620-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005620-5G FLUO005620-25G
Chlorure de 2-chloro-5-fluorobenzoyle
Chlorure de 2-chloro-5-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 106 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD01631417
Numéro CAS: 21900-51-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité