Chlorure de 3-chloro-2,4-difluorobenzoyle
Synonyms: 3-Chloro-2,4-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
009743-5G 009743-10G
FLUO009743-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009743-5G FLUO009743-10G
Chlorure de 3-chloro-2,4-difluorobenzoyle
Chlorure de 3-chloro-2,4-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Numéro CAS: 157373-00-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité