Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzoyle
007836-25G 007836-5G
FLUO007836-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007836-25G FLUO007836-5G
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzoyle
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00236215
Numéro CAS: 65055-17-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité