Chlorure de 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20166.06EA 81.7 EUR InStock
L20166.06 L20166.14 L20166.03
Chlorure de 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzoyle ≥98%
Chlorure de 3-chloro-2,4,5,6-tétrafluorobenzoyle
Formule: C₇Cl₂F₄O
MW: 246,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001175
Numéro CAS: 292621-58-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité