Chlorure de 4-chloro-2,5-difluorobenzoyle
FL1628.1 001628-5G 001628-25G
CHMPFL1628.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL1628.1 FLUO001628-5G FLUO001628-25G
Chlorure de 4-chloro-2,5-difluorobenzoyle
Chlorure de 4-chloro-2,5-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Numéro MDL: MFCD00236600
Numéro CAS: 132794-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité