Chlorure de 4-chloro-3-fluorobenzoyle
021890-5G 021890-1G
FLUO021890-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021890-5G FLUO021890-1G
Chlorure de 4-chloro-3-fluorobenzoyle
Chlorure de 4-chloro-3-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Numéro MDL: MFCD02091532
Numéro CAS: 160658-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité