2-Chloro-3,6-difluorobenzamide
005588-1G 005588-5G
FLUO005588-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005588-1G FLUO005588-5G
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Numéro MDL: MFCD01631444
Numéro CAS: 261762-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité