2-Chloro-5-fluorobenzamide
Attention
005614-25G 005614-5G
FLUO005614-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005614-25G FLUO005614-5G
2-Chloro-5-fluorobenzamide
2-Chloro-5-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
MW: 173,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631465
Numéro CAS: 88487-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité