Acide 2-chloro-3,6-difluorobenzoïque
Attention
005590-5G 005590-10G 005590-25G
FLUO005590-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005590-5G FLUO005590-10G FLUO005590-25G
Acide 2-chloro-3,6-difluorobenzoïque
Acide 2-chloro-3,6-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631441
Numéro CAS: 287172-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité