Acide 2-chloro-3-fluorobenzoïque
CFF929.1 005185-1G 005185-5G
CHMPCFF929.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF929.1 FLUO005185-1G FLUO005185-5G
Acide 2-chloro-3-fluorobenzoïque
Acide 2-chloro-3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Numéro MDL: MFCD00973903
Numéro CAS: 102940-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité