Acide 3-chloro-2,4-difluorobenzoïque
Attention
005591-5G 005591-1G
FLUO005591-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005591-5G FLUO005591-1G
Acide 3-chloro-2,4-difluorobenzoïque
Acide 3-chloro-2,4-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631387
Numéro CAS: 154257-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité