Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2117-25G C2117-5G
TCIAC2117-25GEA 116 EUR InStock
TCIAC2117-25G TCIAC2117-5G
Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042506
Numéro CAS: 161957-55-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d41a6aaab24f1b4cf87894e4f6c814ed6d6129ad&vid=d41a6aaab24f1b4cf87894e4f6c814ed6d6129ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité